主要文件
1.09541
Supelco
pH指示条pH 2.5-4.5
non-bleeding, colorimetric, pH range 2.5-4.5, MQuant®
别名:
pH试剂条,pH 2.5 - 4.5, pH试纸pH 2.5 - 4.5
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41113034
NACRES:
NB.35
产品线
MQuant®
质量水平
特点
non-bleeding
pH值范围
2.5-4.5
检测方法
colorimetric
储存温度
2-30°C
一般描述
MQuant pH检测适用于环境分析和工业过程控制中的所有介质。通过我们这种特殊的方法生产的pH指示剂试纸,较普通的试纸有非常明显的优势:由于指示剂不会渗出,所以可以将试纸直接留在测试介质中而不会对其造成污染。这些试纸的使用非常容易,通过肉眼观察试纸上反应区域并与色卡区域进行比较,完美地匹配反应颜色,从而对pH值进行半定量测定。 巧妙的Safetyedge盒可安全存放并方便的取出试纸。如需对需要特定pH范围的样品的其他参数进行检测(例如Spectroquant,请参见使用说明),我们建议使用MQuant pH试纸进行预检测。
非渗漏 pH 2.5 - 3.0 - 3.3 - 3.6 - 3.9 - 4.2 - 4.5 MQuant®
联系
替代:9581-1; 9581-3; 9581
法律信息
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg