主要文件
1.09629
Supelco
叔丁醇
for analysis EMSURE® ACS
别名:
叔丁醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3COH
CAS Number:
分子量:
74.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191502
酶委員會索引編號:
200-889-7
NACRES:
NB.21
bp:
81-83 °C/1013 hPa
等級
ACS reagent
品質等級
agency
reag. Ph. Eur.
蒸汽壓力
40.7 hPa ( 20 °C)
產品線
EMSURE®
化驗
≥99.5% (GC)
形狀
solid
自燃溫度
490 °C
expl. lim.
2.3-8.0 % (v/v)
dilution
(for analytical testing)
雜質
≤0.00005% Al (Aluminium)
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.01% Aldehydes and ketones (as formaldehyde)
≤0.1% Water
蒸發殘留物
≤0.001%
顏色
clearAPHA: ≤10
pH值
7 (20 °C)
bp
81-83 °C/1013 hPa
mp
24-25 °C
轉變溫度
flash point 14 °C
密度
0.78 g/cm3 at 20 °C
正離子痕跡
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
OC(C)(C)C
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3
InChI 密鑰
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
一般說明
EMSURE 等级的溶剂适用于广泛的经典实验室应用,并且常用于受监管且要求很高的实验室应用。EMSURE 提供全球最佳和最广泛的产品规格。在此声明,我们的EMSURE 系列产品符合ACS、欧洲药典(Reag.Ph Eur)试剂部分以及ISO标准。
應用
  • Elucidating and Tuning Catalytic Sites on Zirconium- and Aluminum-Containing Nodes: 研究了叔丁醇在金属有机框架内催化位点调节中的应用,这对材料科学和催化的进步至关重要(Yang & Gates, 2021)。
  • Photocatalytic mechanism and performance of a novel wool flake-BiFeO3nanosheet-TiO2 core-shell-structured composite photocatalyst: 描述了叔丁醇作为溶剂在复杂光催化剂合成中的作用,研究提高了其在环境净化应用中的效率(Chen et al., 2021)。
  • Effect of cross-linked enzyme aggregate strategy on characterization of sn-1,3 extracellular lipase: 阐明了叔丁醇在酶固定化技术中的作用,从而提高了脂肪酶的稳定性和活性,这对生物技术应用非常关键(Zhu et al., 2021)。
聯結
EMSURE高纯试剂 - 纯上加纯!
其他說明
探索各种实验室安全配件和设备,以安全处理溶剂,从一开始就提高您的安全水平。
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
59.0 °F - closed cup
閃點(°C)
15 °C - closed cup