1.09961
Supelco
氢氧化钠 溶液
for 1000 ml, c(NaOH) = 0.01 mol/l (0.01 N) Titrisol®
线性分子式:
NaOH
CAS号:
分子量:
40.00
MDL编号:
storage conditions
Store at +15°C to +25°C.
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
分析说明
Concentration after dilution to 1l: c(NaOH)= 0.01 mol/l
Amount-of-substance concentration: c(NaOH) = 0.0100 mol/l
法律信息
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
分析证书
原产地证书 (CofO)
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。