1.11955
Sigma-Aldrich
甲醇
Solution 1: fixing solution
别名:
木精
线性分子式:
CH3OH
CAS号:
分子量:
32.04
Beilstein/REAXYS Number:
1098229
MDL编号:
EC索引号:
200-659-6
storage conditions
Store at +15°C to +25°C.
蒸汽密度
1.11 (vs air)
质量水平
400
蒸汽压
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
形式
liquid
自燃温度
725 °F
效能
5628 mg/kg LD50, oral (Rat)
17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
36 %
IVD
for in vitro diagnostic use
应用
hematology: suitable
histology: suitable
折射率
n20/D 1.329 (lit.)
kinematic viscosity
0.54-0.59 cSt(20 °C)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
转变温度
flash point 9.7 °C
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
特色行业
Clinical Testing
Diagnostic Assay Manufacturing
储存温度
15-25°C
SMILES string
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
法律信息
HEMACOLOR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
hazcat
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
storage_class_code
3 - Flammable liquids
WGK Germany
WGK 2
闪点(F)
49.5 °F - closed cup
闪点(C)
9.7 °C - closed cup
分析证书
原产地证书 (CofO)