1.15111
Millipore
硅胶 60 (0.015-0.040 mm)
for column chromatography
别名:
硅胶
CAS号:
MDL number:
EC Index Number:
231-545-4
价格与库存信息目前不能提供
storage conditions
no restrictions.
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
Analysis Note
pH-value (10 % suspension): 6.5 - 7.5
Fe (Iron): ≤ 0.02 %
Loss on drying: ≤ 9.0 %
particle size (Malvern) (d10): 11.0 - 17.0 µm
particle size (Malvern) (d50): 20.0 - 26.0 µm
particle size (Malvern) (d90): 34.0 - 40.0 µm
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。