About This Item
线性分子式:
H2O
CAS Number:
分子量:
18.02
Beilstein:
2050024
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352303
NACRES:
NA.03
Bp:
100 °C (lit.)
Product Name
水, for chromatography (LC-MS Grade) LiChrosolv®
蒸汽壓力
23 hPa ( 20 °C)
品質等級
產品線
LiChrosolv®
形狀
liquid
技術
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
折射率
n20/D 1.34 (lit.)
pH值
7 (20 °C)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
溶解度
water: miscible
密度
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
正離子痕跡
Al: ≤10 ppb
Ca: ≤100 ppb
Fe: ≤5 ppb
K: ≤10 ppb
Mg: ≤20 ppb
Na: ≤20 ppb
應用
general analytical
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI 密鑰
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
LiChrosolv®溶剂具有较高的紫外线透射率、低颗粒数、低酸碱度和低蒸发残留量,是可重现色谱分离的理想选择。
應用
适合U/HPLC和LC-MS应用。
也适用于:
也适用于:
- 食品检验和分析的通用方法
- 美国药典(USP)专论的合规药典仪器分析方法
- 加利福尼亚州大麻含有农药清单的分析方法开发
- 药物与蛋白结合检测
特點和優勢
- 经过0.2 µm滤膜微过滤处理
- 玻璃瓶封装
- 带来更高的分离度、灵敏度和优化的色谱峰基线分离
- 正离子和负离子模式的电喷雾电离/大气压化学电离分析(ESI/APCI)均能获得快速、可靠的结果
法律資訊
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany