About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
生物源
mouse
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
purified immunoglobulin
無性繁殖
polyclonal
製造商/商標名
Upstate®
濃度
1 mg/mL
技術
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgG
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
免疫球蛋白G(IgG)是人血清中最丰富的蛋白质之一,成人血液中的正常水平在8-17 mg/mL之间。IgG对我们抵抗微生物很重要,而B淋巴细胞产生的分子是我们适应性免疫反应的一部分。IgG分子具有两个独立的功能;与引起反应的病原体结合,以及募集其他细胞和分子来破坏抗原。IgG池的变异性是通过体细胞重组产生的,在给定时间点个体的特异性数量估计为1011个变异体。
通过分级分离和离子交换色谱法从合并的正常小鼠血清中分离出正常小鼠IgG。
應用
研究子类别
全免疫球蛋白二抗
研究类别
二抗&对照抗体
外觀
纯化的小鼠IgG,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、0.15 M NaCl、0.005%叠氮化钠和30%甘油的缓冲液中。 在-20°C为液体形式。
儲存和穩定性
自收到之日起在-20°C可稳定保存1年。
为了最大程度地回收产品,在取下盖子之前,将原始样品瓶进行离心。处理建议:第一次融化后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。 分装到微量离心管中,并储存于-20°C。 避免反复冻融,其可能会破坏IgG并影响产品性能。 注意:冷藏室温度变化至低于-20°C时可能导致含甘油的溶液在储存过程中冻结。
分析報告
已通过IP/WB常规评估为阴性非特异性IgG对照。
免疫沉淀/蛋白质印迹分析:
在免疫沉淀/蛋白质印迹分析中,将4 µg该批次用作阴性非特异性IgG对照。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1