About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.42
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
生物源
goat
品質等級
共軛
FITC conjugate
抗體表格
affinity purified immunoglobulin
抗體產品種類
secondary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
mouse
製造商/商標名
Upstate®
技術
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
特異性
识别小鼠IgG重链和轻链。 通过免疫电泳测定产生针对抗荧光素,抗山羊血清,小鼠IgG和小鼠血清的单一沉淀素arc。
免疫原
小鼠IgG全分子。
應用
使用经验证可用于FC、IF、IC、IH的山羊抗小鼠IgG(H+L)抗体(FITC偶联物)检测小鼠IgG(H+L)。
吸收波长: 495nm
发射波长: 528nm
荧光染料/蛋白质摩尔比: 3.2
适用于免疫显微镜和流式细胞仪或FACS分析,以及其他需要批间一致性的基于抗体的荧光分析。 最佳抗体稀释度应由研究人员确定。
研究子类别
全免疫球蛋白二抗
研究类别
二抗&对照抗体
品質
通过免疫显微镜,流式细胞仪或FACS分析以及其他需要批间一致性的基于抗体的荧光测定法进行常规评估。
外觀
免疫亲和纯化
冻干粉;从500 μl的20 mM钾磷酸酶(pH 7.2)、150 mM NaCl,0.10%叠氮化钠和10 mg/mL BSA冻干。
儲存和穩定性
自收到之日起在-20°C可稳定保存1年。打开后,用250μL蒸馏水稀释,分装,并在-20°C或更低温度下冷冻以延长储存时间。 避免反复冻融。 仅在使用前立即稀释。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
象形圖
Skull and crossbonesEnvironment
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3