主要文件
14-279
Sigma-Aldrich
Akt1/PKBα蛋白(失活,50 g)
Unactive, N-terminal His6-tagged recombinant full-length human Akt1, for use in Kinase Assays.
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.26
生物源
human
品質等級
重組細胞
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
分子量
Mw 59 kDa
製造商/商標名
Upstate®
技術
activity assay: suitable (kinase)
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
一般說明
N末端带有His6标签的重组全长人Akt1
品質
通过Crosstide 的磷酸化进行常规评估。
其他說明
比活相关数据,请参阅检验报告以获取该酶的单独批次。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2