文件
1.51465
Supelco
Chromolith® Si硅胶色谱柱
L × I.D. 100 mm x 4.6 mm HPLC column
登录查看公司和协议定价
别名:
Chromolith® Performance Si 100-4.6 HPLC柱
物料
PEEK column
质量水平
Agency
suitable for USP L3
产品线
Chromolith®
特点
endcapped: no
包装
1 ea of
参数
200 bar pressure
45 °C max. temp.
技术
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
色谱柱长度 × 内径
10 cm × 4.6 mm
基质
monolithic silica
基质活性基团
Silica bonding phase
孔径
13 nm mesoporosity
2 μm macroporosity
operating pH range
2-7.5
分离技术
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
储存温度
no temp limit
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
相关类别
比较类似商品
查看完整比较结果
显示差异
1 of 4
此商品
1.520151.520351.25251
Chromolith® Si硅胶色谱柱 L × I.D. 100 mm x 4.6 mm HPLC column
1.51465
Chromolith® Si硅胶色谱柱
Chromolith® Si硅胶色谱柱 L × I.D. 100 mm x 10 mm column
1.52015
Chromolith® Si硅胶色谱柱
Chromolith® Si硅胶色谱柱 L × I.D. 10 mm x 10 mm SemiPrep guard cartridges (3 pieces)
1.52035
Chromolith® Si硅胶色谱柱
Chromolith® Si硅胶色谱柱 L × I.D. 100 mm x 25 mm Prep column
1.25251
Chromolith® Si硅胶色谱柱
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC), normal phase
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC), normal phase
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC), normal phase
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC), normal phase
matrix active group
Silica bonding phase
matrix active group
Silica bonding phase
matrix active group
Silica bonding phase
matrix active group
Silica bonding phase
agency
suitable for USP L3
agency
suitable for USP L3
agency
suitable for USP L3
agency
suitable for USP L3
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (High), LC/MS: suitable
technique(s)
HPLC: suitable (Semi Prep HPLC), LC/MS: suitable
technique(s)
HPLC: suitable (Semi Prep HPLC), LC/MS: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable (Prep LC), UHPLC-MS: suitable, UHPLC: suitable
product line
Chromolith®
product line
Chromolith®
product line
Chromolith®
product line
Chromolith®
一般描述
所有Chromolith®色谱柱均由具有特征性双峰孔结构的整体化硅胶制成。
Chromolith® Si硅胶色谱柱具有直径为2 μm的大孔,色谱柱效超过80,000个塔板/米。中孔为13 nm(130 Å)。Chromolith® Si硅胶色谱柱属于美国药典USP L3类色谱柱。柱效相当于5 μm粒径全多孔填料色谱柱。Chromolith® Si硅胶色谱柱适合LC-MS液相色谱-质谱应用。
100 mm柱长和4.6 mm内径规格是在任意HPLC系统上分离复杂样品的最佳选择。
革新式的整体化硅胶以及特色大孔-中孔组合带来各种优势:
—可在极低柱压下实现快速分离
—基质耐受性高,更加简化的流程可节约时间和成本
—柱寿命延长,节约成本
—柱连接、流动梯度和更高粘度的流动相使用
推荐使用的保护柱:
Chromolith® Si 5-4.6保护柱(3份)[1.52011],搭配Chromolith®保护柱卡套-5 mm x 4.6 mm [1.52032]
Chromolith®色谱柱连接件可用于串联多个Chromolith®色谱柱,大幅提高分离效率(最高100,000塔板数/柱)。[1.51467]
详情:
手册:实现任意系统的色谱分离。Chromolith®整体化硅胶HPLC色谱柱
所有Supelco HPLC色谱柱,包括整体型Chromolith®色谱柱,均适配所有HPLC和UHPLC仪器。
Supelco HPLC液相色谱产品:所有液相色谱仪的最佳选择
分析说明
压力: ≤ 15 bar
性能(2-硝基苯甲醚)
理论塔板数(N/m)(2-硝基苯甲醚): ≥ 80000
容量系数(2-硝基苯甲醚):1,4 - 1,9
拖尾因子(USP):0.90 - 1.45 %
选择性
分离因子(2-硝基苯甲醚/硝基苯):3.45 - 3.95
法律信息
Chromolith is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
分析证书(COA)
已有该产品?
为方便起见,与您过往购买产品相关的文件已保存在文档库中。
访问文档库
难以找到您所需的产品或批次号码?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA
商品
Monolithic silica HPLC columns enable high-throughput analysis at low back pressure without loss of separation efficiency or peak capacity.