文件
1.52035
Supelco
Chromolith® Si硅胶色谱柱
L × I.D. 10 mm x 10 mm SemiPrep guard cartridges (3 pieces)
登录查看公司和协议定价
别名:
Chromolith® SemiPrep Si 10-10 guard cartridges (3 pieces)
物料
PEEK column
质量水平
Agency
suitable for USP L3
产品线
Chromolith®
特点
endcapped: no
包装
pkg of 3 ea
参数
150 bar pressure
45 °C max. temp.
技术
HPLC: suitable (Semi Prep HPLC)
LC/MS: suitable
色谱柱长度 × 内径
1 cm × 10 mm
基质
monolithic silica
基质活性基团
Silica bonding phase
孔径
13 nm mesoporosity
2 μm macroporosity
operating pH range
2-7.5
分离技术
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
储存温度
no temp limit
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
一般描述
Although the Chromolith® Si SemiPrep columns are well known for their robustness and longevity, guard columns are available to prolong the lifespan of Chromolith® Si SemiPrep columns even further. These guard cartridges require a special holder.
Chromolith® 10-10 guard cartridge holder 1.52037
Learn more:
Brochure: Race through your Separations on Any System. Chromolith® Monolithic Silica HPLC Columns
分析说明
visual control (for delivery): passes test
法律信息
Chromolith is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
10-13 - German Storage Class 10 to 13
分析证书(COA)
已有该产品?
为方便起见,与您过往购买产品相关的文件已保存在文档库中。
访问文档库
难以找到您所需的产品或批次号码?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA