文件
171596
Sigma-Aldrich
β-Amyloid Peptide
≥80% (HPLC), lyophilized, 1-42, rat
别名:
β-淀粉样肽(1-42),大鼠, DAEFGHDSGFEVRHQKLVFFAEDVGSNKGAIIGLMVGGVVIA
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C199H307N53O59S
分子量:
4417.95
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.26
product name
β-淀粉样肽(1-42),大鼠,
描述
Predominant peptide found in the brain of patients with Alzheimer′s Disease and Down′s Syndrome. Promotes down-regulation of Bcl-2 and upregulation of Bax expression in neurons.
品質等級
化驗
≥80% (HPLC)
形狀
lyophilized
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
溶解度
5% acetic acid: 1 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
一般說明
β-淀粉样肽(Aβ)是阿尔茨海默′病大脑老年斑和弥漫性沉积物中的主要成分。在适当的条件下,可溶性淀粉样蛋白肽聚集到与疾病状态相关的原纤维中。有人提出,Aβ肽可以通过下调关键的抗凋亡蛋白bcl-2的表达和上调已知诱导细胞死亡的蛋白bax的表达来增加神经元对氧化损伤的敏感性。
在阿尔茨海默’病和唐氏’综合征患者脑内发现的主要肽。促进神经元中Bcl-2的下调和Bax表达的上调。
警告
毒性:标准处理(A)
序列
H-Asp-Ala-Glu-Phe-Gly-His-Asp-Ser-Gly-Phe-Glu-Val-Arg-His-Gln-Lys-Leu-Val-Phe-Phe-Ala-Glu-Asp-Val-Gly-Ser-Asn-Lys-Gly-Ala-Ile-Ile-Gly-Leu-Met-Val-Gly-Gly-Val-Val-Ile-Ala-OH
其他說明
Paradis, E., et al. 1996.J. Neurosci.16, 7533.
Roher, A.E., et al. 1996.J. Biol. Chem.271, 20631.
Soto, C., and Castano, E.M.1996.Biochem.J.314, 701.
Murrell, J., et al. 1991.Science254, 97.
Goldgaber, D., et al. 1987.Science235, 877.
Kang, J., et al. 1987.Nature 325, 733.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 7
1 of 7
水合硫酸铝 水合物 98%
Sigma-Aldrich
368458
水合硫酸铝 水合物
醋酸铅 三水合物 99.999% trace metals basis
Sigma-Aldrich
316512
醋酸铅 三水合物
氧化铁(II,III) nanopowder, 50-100 nm particle size (SEM), 97% trace metals basis
Sigma-Aldrich
637106
氧化铁(II,III)
银 nanopowder, <100 nm particle size, contains PVP as dispersant, 99.5% trace metals basis
Sigma-Aldrich
576832