188079
Supelco
Anolyte for coulometric Karl Fischer Titration without diaphragm Aquastar®
价格与库存信息目前不能提供
material
diaphragm (No)
application(s)
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
transition temp
flash point 12.5 °C
suitability
passes test for application
storage temp.
15-25°C
Legal Information
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signal Word
Danger
WGK Germany
WGK 3
Flash Point(F)
54.5 °F
Flash Point(C)
12.5 °C
分析证书
原产地证书 (CofO)
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。