一般描述
Magna GrIP 架是一个聚乙烯架,包含 4 个钕磁铁。架设计成可以快速、轻松地将与磁性微粒结合的样品从上清液中沉淀出来。在水平位置,架上有 8 个孔,适合于 1.5-2.0 ml 的离心管或离心柱。该架用途广泛,只需将架放在任一侧,即可与 15 ml 或 0.5 ml 的试管一起使用。
装有4个钕铁硼磁体的聚乙烯架子,用于ChIP和RIP检测该架用途广泛,& 只需将架放在任一侧,即可与 15 ml 或 0.5 ml 的试管一起使用。
应用
研究类别
细胞培养
细胞培养
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
储存分类代码
10-13 - German Storage Class 10 to 13
其他客户在看
Purification and biochemical characterization of a putative [6Fe-6S] prismane-cluster-containing protein from Desulfovibrio vulgaris (Hildenborough).
A J Pierik,R B Wolbert,P H Mutsaers,W R Hagen,C Veeger
European Journal of Biochemistry null
Open channel noise. V. Fluctuating barriers to ion entry in gramicidin A channels.
S H Heinemann,F J Sigworth
Biophysical Journal null
Effect of a salmon diet on the distribution of plasma lipoproteins and apolipoproteins in normolipidemic adult men.
F T Lindgren,G L Adamson,V G Shore,G J Nelson,P C Schmidt
Lipids null
The amino acid sequence of rabbit J chain in secretory immunoglobulin A.
G J Hughes,S Frutiger,N Paquet,J C Jaton
The Biochemical Journal null
Determination of levamisole and thiabendazole in meat by HPLC and photodiode array detection.
B Wyhowski de Bukanski,J M Degroodt,H Beernaert
Zeitschrift fur Lebensmittel-Untersuchung Und -Forschung null
商品
Agarose beads Vs. Magnetic beads in Chromatin Immunoprecipitation (ChIP)