Merck
234397
Complement C5a, His·Tag , Human, Recombinant, E. coli
登录 查看组织和合同定价。
选择尺寸
变更视图
关于此项目
UNSPSC Code:
12352202
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
Quality Level
存储类别
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c