文件
428018
Millipore
Sodium dodecyl sulfate solution
20% Solution (w/v), An aqueous solution containing 20% SDS.
登录查看公司和协议定价
别名:
Sodium n-Dodecyl Sulfate, 20% Solution (w/v), 20% SDS
经验公式(希尔记法):
C12H25O4S · Na
CAS号:
分子量:
288.38
MDL编号:
质量水平
形式
liquid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
颜色
clear colorless
运输
ambient
储存温度
15-25°C
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI key
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
比较类似商品
查看完整比较结果
显示差异
1 of 4
此商品
05030L377171736
Sodium dodecyl sulfate solution 20% Solution (w/v), An aqueous solution containing 20% SDS.
428018
Sodium dodecyl sulfate solution
-
十二烷基硫酸钠 溶液 BioUltra, for molecular biology, 20% in H2O
05030
十二烷基硫酸钠 溶液
Premium Grade
十二烷基硫酸钠 BioReagent, suitable for electrophoresis, for molecular biology, ≥98.5% (GC)
L3771
十二烷基硫酸钠
Essential+ Grade
十二烷基硫酸钠 溶液 BioUltra, for molecular biology, 10% in H2O
71736
十二烷基硫酸钠 溶液
Premium Grade
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
color
clear colorless
color
-
color
-
color
-
一般描述
An aqueous solution containing 20% SDS.
An ionic detergent useful in the electrophoretic separation of proteins and lipids. Also used in the purification of DNA. Has a CMC of 7-10 mM and a micellar weight of 18,000. Conductivity: 21900-25500 µmhos.
警告
Toxicity: Harmful (C)
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
分析证书(COA)
已有该产品?
为方便起见,与您过往购买产品相关的文件已保存在文档库中。
访问文档库
难以找到您所需的产品或批次号码?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA
其他客户在看
Slide 1 of 7
1 of 7
十二烷基硫酸钠 BioXtra, ≥99.0% (GC)
Sigma-Aldrich
L6026
十二烷基硫酸钠
十二烷基硫酸钠 EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur.
SAFC
8.17034
十二烷基硫酸钠
十二烷基硫酸钠 BioUltra, for molecular biology, ≥99.0% (GC)
Sigma-Aldrich
71725
十二烷基硫酸钠
十二烷基硫酸钠 suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0%
Supelco
71726
十二烷基硫酸钠
月桂基硫酸钠 United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1614363
月桂基硫酸钠
氯化钠 溶液 5 M in H2O, BioReagent, for molecular biology, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
S5150
氯化钠 溶液
十二烷基硫酸钠 ReagentPlus®, ≥98.5% (GC)
Sigma-Aldrich
L4509
十二烷基硫酸钠