Merck
4.80448
Acetonitrile solution
HPLC grade, suitable for HPLC, LiChrosolv®, contains 0.1% (v/v) trifluoroacetic acid
别名:
乙腈 溶液
登录 查看组织和合同定价。
选择尺寸
关于此项目
线性分子式:
CH3CN
化学文摘社编号:
分子量:
41.05
NACRES:
NA.03
UNSPSC Code:
12191502
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4124158
Grade:
HPLC grade
Technique(s):
HPLC: suitable
Vapor pressure:
97 hPa ( 20 °C)
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
产品名称
乙腈,含0.1%(v:v)三氟乙酸, for liquid chromatography LiChrosolv®
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
SMILES string
CC#N
InChI key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
grade
HPLC grade
vapor pressure
97 hPa ( 20 °C)
description
isocratic
product line
LiChrosolv®
form
liquid
concentration
0.095-0.105 % (v/v) (trifluoroacetic acid)
technique(s)
HPLC: suitable
transition temp
flash point 2 °C (Acetonitrile)
density
0.782 g/mL at 25 °C
format
mixture
storage temp.
2-30°C
Quality Level
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
Analysis Note
含量测定(三氟乙酸):0.095 - 0.105 %(v/v)
批号(三氟乙酸):
批号(乙腈):
所需量(三氟乙酸):
所需量(乙腈):
Application
  • Retention time prediction for post-translationally modified peptides: Ser, Thr, Tyr-phosphorylation.: 本研究提出了一种使用高效液相色谱 (HPLC) 预测磷酸化肽保留时间的方法(Battellino et al., 2024)。
  • Development and validation of a UPLC-PDA method for quantifying ceftazidime in dried blood spots.: 本文概述了一种经过验证的超高效液相色谱光电二极管阵列 (UPLC-PDA) 头孢他啶定量测定方法,证明了其在分析干血样本中的适用性和准确性(Lv et al., 2024)。
  • A facile fabric phase sorptive extraction method for monitoring chloramphenicol residues in milk samples.: 本文描述了一种使用织物相吸附萃取有效监测牛奶中氯霉素的新方法,揭示了其简单性和有效性(Ben Ayed et al., 2024)。
  • Study of sample preparation influence on bacterial lipids profile in matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry.: 本研究调查了不同的样品制备方法如何影响 MALDI-TOF MS 分析的细菌脂质谱,为优化方案以提高准确性提供了相关见解(Arendowski et al., 2024)。
  • Simple and robust LC-MS/MS method for quantification of colistin methanesulfonate and colistin in human plasma for therapeutic drug monitoring.: 本文详细介绍了一种强大而直接的液相色谱-串联质谱 (LC-MS/MS) 方法,可同时测定人血浆中的粘菌素甲磺酸盐和粘菌素,适用于临床环境(Kim et al., 2023)。
General description
LiChrosolv 溶剂具有很高的紫外线透射率、低颗粒数、低酸度和碱度,以及低蒸发残留量,是可重现分离的理想选择。由于分离通常在分析型 HPLC 中在梯度条件下进行,因此我们提供“梯度级”和“等度级”的溶剂。这使得所用的溶剂的梯度作用最小化。
Other Notes
欢迎探索各式各样的实验室安全配件和设备,以安全操作溶剂,在首次使用时就能获得较高的安全水平。
Legal Information
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
存储类别
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
35.6 °F - (Acetonitrile)
flash_point_c
2 °C - (Acetonitrile)