5069-5

Sigma-Aldrich

LIGHT DIAGNOSTICS 泛肠病毒对照玻片

价格与库存信息目前不能提供

Quality Level

mfr. no.

Chemicon®
LIGHT DIAGNOSTICS

application(s)

immunofluorescence: suitable

detection method

fluorometric

shipped in

wet ice

General description

预期用途:

Light Diagnostics 泛肠病毒对照载玻片可用作试剂对照,可与Light DiagnosticsTM泛肠病毒试剂(货号3360)和泛肠病毒9D5(3361)或2E11(3362)试剂一起使用。 应对每批样品进行对照载玻片测试,确保试剂功能正常、染色技术正确。

Application

研究类别
传染病
方法:

参见试剂盒说明书。
研究子类别
传染病 - 病毒

Packaging

每包5块载玻片

Physical form

每包有5个6孔对照载玻片,其中包含5个阳性孔,各接种一种不同的肠道病毒,具体如下:
柯萨奇病毒A9、柯萨奇病毒B2、艾柯病毒30、肠道病毒71和脊髓灰质炎病毒2。 有1个孔未接种(阴性)。

载玻片装在单独密封的装有干燥剂的箔袋中。

Storage and Stability

2-8 °C储存密封好的载玻片。请勿使用超过标签上打印的失效日期的玻片。 请勿暴露于高温下。

等待载玻片达到室温再开封。

警告/注意事项:

注意事项:将所有对照载玻片和与之接触的材料作为潜在传染性材料进行处理。 正确净化。

Legal Information

CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Disclaimer

用于体外诊断用途

CE标志

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系技术服务部门

社交媒体

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

科研、开发、生产。

作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。

© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。

未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。