主要文件
539470
Sigma-Aldrich
蛋白酶K抑制剂
Proteinase K Inhibitor is a tetrapeptidyl chloromethyl ketone compound that acts as an active-site-targeting irreversible inhibitor against proteinase K.
别名:
蛋白酶K抑制剂, MeOSuc-AAPF-CMK
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H35ClN4O7
分子量:
551.03
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.54
品質等級
化驗
≥97% (HPLC)
形狀
lyophilized
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated
protect from light
溶解度
DMSO: 3 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
一般說明
一种四肽基氯甲基酮化合物,可作为蛋白酶K的靶向活性位点不可逆抑制剂(目录号53948070663、& 71049)。显示在防止蛋白酶K降解逆转录酶和白蛋白方面,比MeOSuc-AAPV-CMK(目录号324745)更有效。
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
序列
MeOSuc-Ala-Ala-Pro-Phe-CH₂Cl
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。贮备溶液在-20°C下可稳定保存长达1周。
其他說明
Kore, A.R., et al. 2009.Bioorg.Med. Chem. Lett.19, 1296.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1