Product Name
萝卜硫素, An isothiocyanate isolated from broccoli that acts as a potent inducer of phase II detoxifying enzymes in mouse tissues and murine hepatoma cells in culture.
品質等級
化驗
≥98% (UPLC)
形狀
liquid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
slight yellow
溶解度
ethanol: 10 mg/mL
DMSO: 20 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[S](=O)(CCCCN=C=S)C
InChI
1S/C6H11NOS2/c1-10(8)5-3-2-4-7-6-9/h2-5H2,1H3
InChI 密鑰
SUVMJBTUFCVSAD-UHFFFAOYSA-N
相关类别
一般說明
从花椰菜中分离的异硫氰酸酯,在小鼠组织和培养的小鼠肝癌细胞中作为II期解毒酶的有效诱导剂。它已被证明是预防大鼠化学诱导的乳腺肿瘤的有效药物。它还抑制与致癌物激活相关的I期细胞色素P450同功酶2E1和IA2。II期酶的诱导是通过丝裂原活化蛋白激酶(MAPK)途径介导的。
生化/生理作用
主靶
小鼠组织和培养的小鼠肝癌细胞中II期解毒酶的有效诱导剂
小鼠组织和培养的小鼠肝癌细胞中II期解毒酶的有效诱导剂
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞可渗透性:否
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
重構
复溶后,等分并冷冻DMSO贮备液(-20°C)和乙醇贮备液(-70°C)。DMSO贮备溶液在-20°C下可稳定保存长达3个月,在-70°C下可稳定保存长达3个月。
其他說明
Gamet-Payrastre, L., et al. 2000.Cancer Res.60, 1426.
Yu, R., et al. 2000.J. Biol. Chem.275, 2322.
Yu, R., et al. 1999.J. Biol. Chem.274, 27545.
Barcelo, S., et al. 1998.Mutat.Res.402, 111.
Maheo, K., et al. 1997.Cancer Res.57, 3649.
Zhang, Y., et al. 1994.Proc.Natl.Acad.Sci. USA91, 3147.
Zhang, Y., et al. 1992.Proc.Natl.Acad.Sci. USA89, 2399.
Yu, R., et al. 2000.J. Biol. Chem.275, 2322.
Yu, R., et al. 1999.J. Biol. Chem.274, 27545.
Barcelo, S., et al. 1998.Mutat.Res.402, 111.
Maheo, K., et al. 1997.Cancer Res.57, 3649.
Zhang, Y., et al. 1994.Proc.Natl.Acad.Sci. USA91, 3147.
Zhang, Y., et al. 1992.Proc.Natl.Acad.Sci. USA89, 2399.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3