材料
Nylon fittings (for tube)
acrylic body
glass-filled nylon stand (retaining)
nitrile O-ring (for relieve valve)
nitrile fittings (for tube)
polyacetal base
polyacetal cap
polyethylene tubing
silicone O-ring (for reservoir)
stainless steel fittings (for tube)
品質等級
技術
buffer exchange: suitable
運輸包裝
ambient
一般說明
由于外接气源导致的两个容器之间的压差,Amicon® 搅拌式超滤杯自动补充超滤杯中的液体。
應用
Amicon® 搅拌式超滤杯储液罐已用于脱盐模拟器,用于调节体积限制并使样品可以加入超滤杯中。它也可用于搅拌式膜过滤。
法律資訊
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany