主要文件
71077
Sigma-Aldrich
X-Gal溶液 - Novagen
Convenience for blue/white screening
别名:
X-Gal溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.54
品質等級
形狀
solution
製造商/商標名
Novagen®
儲存條件
OK to freeze
技術
tissue culture: suitable
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
一般說明
X-Gal,又称5-溴-4-氯-3-吲哚基-β-半乳糖苷,是一种有机化合物,通常在分子生物学中用作酶β-半乳糖苷酶的显色底物,由LacZ基因编码。当β-半乳糖苷酶水解X-Gal时,生成半乳糖和5,5′-二溴-4,4′-二氯靛蓝,形成深蓝色菌落。该方法广泛应用于LacZ活性测定和染色技术,如X-gal染色或LacZ染色,以区分重组蛋白(白色)和非重组蛋白(蓝色)。 X-Gal染色常用于分子生物学、遗传学和发育生物学领域,研究基因表达和细胞系示踪。 X-Gal溶液以DMSO中40 mg/mL的便利浓缩液形式提供,准备稀释到培养基或适当的缓冲液中。
應用
X-Gal溶液 - Novagen以1:40稀释后可检测组织样品中β-半乳糖苷酶和ApcΔ242突变产生的突变融合蛋白的表达。
警告
毒性:刺激性(B)
法律資訊
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
188.6 °F
閃點(°C)
87 °C