主要文件
8.00023
Sigma-Aldrich
乙酰丙酮
for synthesis
别名:
2,4-戊二酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3COCH2COCH3
CAS号:
分子量:
100.12
Beilstein:
741937
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
204-634-0
NACRES:
NA.22
bp:
140.4 °C (lit.)
等級
synthesis grade
品質等級
蒸汽密度
3.5 (vs air)
蒸汽壓力
6 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
662 °F
效力
575 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
11.4 %
dilution
(for synthesis)
折射率
n20/D 1.452 (lit.)
pH值
6 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
140.4 °C (lit.)
mp
−23 °C (lit.)
轉變溫度
flash point 35 °C
溶解度
153.8-155.2 g/L
密度
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(6)3-5(2)7/h3H2,1-2H3
InChI 密鑰
YRKCREAYFQTBPV-UHFFFAOYSA-N
應用
  • 压敏胶黏弹性:本研究考察了交联密度和线性粘弹性对胶粘剂剪切破坏的影响,展示了乙酰丙酮铝在提高工业胶粘剂性能和耐久性方面的作用(Arrowood et al., 2023)。
  • PVC热稳定剂:讨论了利用乙酰丙酮铝促进的机械化学方法制备镁铝水滑石,以及其作为聚氯乙烯热稳定剂的应用,强调了其在提高聚合物热稳定性方面的重要性(Jiang et al., 2020)。
分析報告
含量测定(GC,面积%): ≥ 99 %
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.972 - 0.974
鉴别(IR):符合检验
象形圖
FlameSkull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
95.0 °F - closed cup
閃點(°C)
35 °C - closed cup