文件
803071
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfate
for synthesis
登录查看公司和协议定价
别名:
Dimethyl sulfate, Sulfuric acid dimethyl ester
CAS号:
分子量:
126.13
MDL编号:
EC索引号:
201-058-1
蒸汽压
0.35 hPa ( 20 °C)
检测方案
≥99% (GC)
形式
liquid
自燃温度
450 °C
效能
106.4 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
3.6-23.2 % (v/v)
bp
188.5 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
-31.8 °C
转变温度
flash point 83 °C
溶解性
28 g/L (Hydrolysis)
密度
1.33 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C2H6O4S/c1-5-7(3,4)6-2/h1-2H3
InChI key
VAYGXNSJCAHWJZ-UHFFFAOYSA-N
比较类似商品
查看完整比较结果
显示差异
1 of 4
此商品
41610320293D186309
Dimethyl sulfate for synthesis
803071
Dimethyl sulfate
硫酸二甲酯 puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
41610
硫酸二甲酯
硫酸二甲酯 ≥99%
320293
硫酸二甲酯
硫酸二甲酯 ≥99.5%
D186309
硫酸二甲酯
solubility
28 g/L (Hydrolysis)
solubility
ethanol: 0.26 g/mL, clear, colorless, diethyl ether: 1.3 g/5mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
autoignition temp.
450 °C
autoignition temp.
923 °F
autoignition temp.
923 °F
autoignition temp.
923 °F
expl. lim.
3.6-23.2 % (v/v)
expl. lim.
-
expl. lim.
-
expl. lim.
-
bp
188.5 °C/1013 hPa (decomposition)
bp
188 °C (lit.)
bp
188 °C (lit.)
bp
188 °C (lit.)
一般描述
for synthesis
应用
Dimethyl sulfate for synthesis. CAS 77-78-1, chemical formula (CH₃O)₂SO₂.
分析说明
Assay (GC, area%)≥ 99,0 Area %Density (d 20 °C/ 4 °C)1,325 - 1,327Identity (IR)conforms
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
储存分类代码
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
181.4 °F - closed cup
闪点(°C)
83 °C - closed cup
分析证书(COA)
已有该产品?
为方便起见,与您过往购买产品相关的文件已保存在文档库中。
访问文档库
难以找到您所需的产品或批次号码?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA