主要文件
8.20061
Sigma-Aldrich
2-Aminoethyl dihydrogen phosphate
for synthesis
别名:
2-Aminoethyl dihydrogen phosphate, Colamine phosphoric acid, Ethanolamine dihydrogen phosphate, 2-Hydroxyethylammonium dihydrogen phosphate, O-Phosphoethanolamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2NCH2CH2OPO(OH)2
CAS号:
分子量:
141.06
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
213-988-5
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
powder
效力
5820 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
241-243 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[P](=O)(OCCN)(O)O
InChI
1S/C2H8NO4P/c3-1-2-7-8(4,5)6/h1-3H2,(H2,4,5,6)
InChI 密鑰
SUHOOTKUPISOBE-UHFFFAOYSA-N
相关类别
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3