Merck
8.22264
叔丁醇
EMPLURA®
别名:
叔丁醇, 叔丁醇,2-甲基-2-丙醇,三甲基甲醇
登录并加购,请在购物车里查看协议价、货期和发货地。
选择规格
变更视图
关于此项目
线性分子式:
(CH3)3COH
化学文摘社编号:
分子量:
74.12
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
200-889-7
NACRES:
NB.21
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Bp:
81-83 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
40.7 hPa ( 20 °C)
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
vapor pressure
40.7 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
product line
EMPLURA®
assay
≥99% (GC)
form
solid
autoignition temp.
490 °C
expl. lim.
2.3-8.0 % (v/v)
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
impurities
≤0.1% Water
pH
7 (20 °C)
bp
81-83 °C/1013 hPa
mp
24-25 °C
transition temp
flash point 14 °C
density
0.78 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(C)(C)C
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3
InChI key
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
General description
EMPLURA® 是我们为高纯度产品提供的一种低成本替代产品。通过EMPLURA 我们为非管制行业中的多种基本应用以及要求不高的应用、制备实验室工作和清洁目的提供一系列溶剂。EMPLURA 溶剂提供了充足的质量标准信息和最重要的参数。
Application
  • 含锆和含铝节点上的催化位点的阐明和调节:研究了叔丁醇在金属有机框架内催化位点调节中的应用,这对材料科学和催化的进步至关重要(Yang & Gates, 2021)。
  • 新型羊毛片-BiFeO3纳米片-TiO2核壳结构复合材料光催化剂的光催化机理和性能:描述了叔丁醇作为溶剂在复杂光催化剂合成中的作用,研究提高了其在环境净化应用中的效率(Chen et al., 2021)。
  • 交联酶聚集策略对sn-1,3胞外脂肪酶特性的影响:阐明了叔丁醇在酶固定化技术中的作用,从而提高了脂肪酶的稳定性和活性,这对生物技术应用非常关键(Zhu et al., 2021)。
Analysis Note
纯度(GC): ≥ 99.0 %
鉴别(IR):符合
熔点:24.0 - 26.0 °C
水分: ≤ 0.10 %
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 叔丁醇
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
存储类别
3 - Flammable liquids
flash_point_f
59.0 °F - closed cup
flash_point_c
15 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)