8.51009
Sigma-Aldrich
PyBOP
Novabiochem®
别名:
PyBOP
Empirical Formula (Hill Notation):
C18H28N6OP · F6P
CAS号:
分子量:
520.39
MDL number:
价格与库存信息目前不能提供
storage conditions
Store at +2°C to +8°C.
General description
可用于固相多肽合成的标准原位偶联剂 [1-5]。该产品可在偶联反应中替代 BOP,而不降低反应效果。与基于脲盐的试剂不同,PyBOP® 在环化和片段缩合反应过程中不会产生胍化副产物。
该产品的产品编号以前是 01-62-0016。
获取字母“A”开头的批次的分析证书 (CoA),请选择右侧菜单中“申请批次编号以 A 开头的 CoA”的选项。
Linkage
替代:01-62-0016
Analysis Note
颜色(目视):白色至浅黄色至米色
物质外观(目视):粉末
同一性(IR):通过测试
含量测定(HPLC,area%): ≥ 99.0%(a/a)
溶解度(在 2 ml DMF 中为 1 mmole):明显可溶
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PyBOP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Risk Statement
36/37/38
WGK Germany
WGK 3
Flash Point(F)
Not applicable
Flash Point(C)
Not applicable
分析证书
原产地证书 (CofO)
技术文章
Novabiochem® offers a large number of coupling reagents for in situ activation. In situ activating reagents are easy to use, fast reacting – even with sterically hindered amino acids, and their use is generally free of side reactions.
了解更多
相关内容
Novabiochem®可提供大量的偶联剂用于原位活化。原位活化试剂易于使用 - 即使是利用空间位阻氨基酸,并且它们的使用通常没有副反应。
了解更多
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。