8.52375
Sigma-Aldrich
Fmoc-hLys(Boc)-OH
Novabiochem®
别名:
N-α-Fmoc-N-ω-t.-Boc-L-homolysine, Fmoc-hLys(Boc)-OH
Empirical Formula (Hill Notation):
C27H34N2O6
CAS号:
分子量:
482.57
价格与库存信息目前不能提供
storage conditions
Store at +2°C to +8°C.
General description
This homolog of lysine has been used to modulate ion-pairing interactions between Lys and enzyme carboxylate groups in SAR studies 1.
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。