文件
920078
Supelco
Safety carrier
made to hold 2.5 L glass bottles
登录查看公司和协议定价
相容性
made to hold 2.5 L glass bottles
运输
ambient
比较类似商品
查看完整比较结果
显示差异
1 of 4
此商品
Z177504C4567M2808
vibrant-m
920078
Safety carrier
vibrant-m
Z177504
Scienceware® bottle carrier
vibrant-m
C4567
Utility carriers, Nalgene®
vibrant-m
M2808
Media bottles, wide mouth, Lab 45
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
一般描述
用于 2.5 L 玻璃瓶
This specially developed safety carrier provides an increased protection against glass breakage. The solvent-resistant materials and the high compression strength of the inlay maximize the protection of 4-L-glass-bottles from us during transportation. The high inner volume (20 l) and the leak proof top cover protect against the contact with solvents and vapours in case of glass breakage.
for2.5 L glass bottles
分析证书(COA)
已有该产品?
为方便起见,与您过往购买产品相关的文件已保存在文档库中。
访问文档库
难以找到您所需的产品或批次号码?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA