主要文件
AB911
Sigma-Aldrich
抗-催产素抗体
serum, Chemicon®
别名:
Anti-OT, Anti-OT-NPI, Anti-OXT-NPI
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
serum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
human, mouse, rat, rabbit, sheep, hamster
製造商/商標名
Chemicon®
技術
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
radioimmunoassay: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... OXTR(5021)
特異性
识别催产素。与精氨酸升压素的交叉反应性小于1%。
免疫原
与甲状腺球蛋白缀合的合成催产素(Sigma)。
應用
免疫组化:在福尔马林、Bouin′s或Zamboni′s固定组织上为1:5,000-1:10,000(18-24小时培养)。将在石蜡包埋的组织上发生反应。
免疫细胞化学:在胎鼠神经元上为1:10,000。
斑点印迹:1:1000
RIA
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
抗催产素抗体是针对催产素的抗体,用于DB,IC,IH(P),RIA。
研究子类别
激素&受体
SCN代谢控制
研究类别
神经科学
外觀
未纯化
洁净的兔抗血清。 调理液。不含防腐剂。
儲存和穩定性
自发运之日起在-20°C可保存2年。等分以避免反复冻融。 为了最大程度地回收产品,在融化后和取下盖子之前,将原始西林瓶进行离心。
分析報告
对照
脑垂体
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1