生物源
goat
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
secondary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
human
製造商/商標名
Chemicon®
濃度
2 mg/mL
技術
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
特異性
与鼠IgG(H&L)以及所有人免疫球蛋白类别的轻链发生反应。 对全人血清的IEP具有单特异性。当针对兔抗山羊全血清运行时,在浓度为10 mg/mL的IEP上显示单条带
免疫原
从合并的正常人血清中分离出的高纯度人IgG。
應用
山羊抗人IgG抗体是针对人IgG的抗体,可用于 ELISA、IP & WB。
研究子类别
完整免疫球蛋白二抗
完整免疫球蛋白二抗
研究类别
二抗&对照抗体
二抗&对照抗体
外觀
以100 μg/100 μL的PBS提供,pH值7.4,含有0.2%硫柳汞钠作为防腐剂。
儲存和穩定性
可在+2-8°C保存长达6个月。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2