Merck
CR0003L200
一次性3L搅拌槽生物反应器(绿色)
登录并加购,请在购物车里查看协议价、货期和发货地。
选择规格
变更视图
关于此项目
eCl@ss:
32031690
UNSPSC Code:
23151806
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
Quality Segment
General description
一种一次性搅拌罐生物反应器,专门设计用于哺乳动物细胞系的非 GMP 培养。其刚性设计包括一个半球形聚碳酸酯容器、一个多端口高密度聚乙烯(HDPE)顶板、一个范围船用叶轮、开管和烧结分布器、可焊接 C-Flex 管以及所有必要的气体入口和出口过滤器。因为容器是模制部件,所以在最小工作体积水平以下添加了额外的端口,包括一个鲁尔驱动的样品端口、一个液体入口/出口端口、两个液体添加管线、直接喷射管线和一个收获管线。位于最小工作体积以下的所有气体和液体添加端口都装有止回阀,以确保气体或液体的单向流动。CellReady 3L 生物反应器经过预组装、伽马射线辐照和运输,随时可用。
Legal Information
C-Flex is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)