主要文件
DX2091
Supelco
p-Dioxane
OmniSolv®
别名:
p-Dioxane, 1,4-Dioxane, 1
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
-O(CH2)2O(CH2)2-
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191504
酶委員會索引編號:
204-661-8
bp:
101.5 °C/1013 hPa
蒸汽壓力
41 hPa ( 20 °C)
品質等級
產品線
OmniSolv®
化驗
≥99.9% (GC)
形狀
liquid
儲存期限
12 mo. (from manufacture date)
技術
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
雜質
≤0.05% Water (H2O)
≤2 mg/L Peroxide (as H2O2)
蒸發殘留物
≤1 mg/L
顏色
clear colorless,
折射率
n20/D 1.4206-1.4226
pH值
6-8 (20 °C, 500 g/L in H2O)
bp
101.5 °C/1013 hPa
mp
12 °C
轉變溫度
flash point 11 °C
密度
1.03 g/cm3 at 20 °C
UV cutoff
≤215 nm
紫外吸收
λ: 215 nm Amax: ≤1.00
λ: 250 nm Amax: ≤0.300
λ: 300 nm Amax: ≤0.020
λ: 350 nm Amax: ≤0.005
λ: 400 nm Amax: ≤0.005
運輸包裝
ambient
儲存溫度
no temp limit
SMILES 字串
O1CCOCC1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
InChI 密鑰
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
應用
OmniSolv®
準備報告
Product filtered through a 0.2 μm filter
分析報告
Expiration dateExp 12 months from mfg dateAssay (GC)99.9% minBoiling range101-102°CEvaporation residue1mg/L maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testPeroxide (as H2O2)2mg/L maxRefractive index (n 20/D)1.4206-1.4226UV Abs. at 215 nm1.00AU maxUV Abs. at 250 nm0.300AU maxUV Abs. at 300 nm0.020AU maxUV Abs. at 350 nm0.005AU maxUV Abs. at 400 nm0.005AU maxUV Cut-off215nm maxWater (H2O)0.05% max
法律資訊
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
51.8 °F - closed cup
閃點(°C)
11 °C - closed cup