Merck
所有图片(7)
主要文件
EQ70XXPKIT
Milli-Q
Milli-Q® EQ 7008/16 超纯水纯化套件
greener alternative
For Milli-Q® EQ 7008/16 systems. This product replaces EQ70XXPKT1.
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104200
品質等級
包裝
units of 1
製造商/商標名
Milli-Q®
儲存條件
room temperature
環保替代產品特色
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
cartridge H
39.5 cm (15.5 in.)
輸入
feed water nature tap water (within specifications of the water purification system)
相容性
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
環保替代類別
一般說明
该水纯化套件包括:
  • IPAK Gard® 3/5 预处理柱,由去除颗粒、矿物质和胶体的折叠式过滤器和去除自来水中游离氯的碳块组成,可以保护反渗透膜并改善系统性能。
  • IPAK Meta® 和 IPAK Quanta® 纯水精制柱旨在成对使用,为敏感的实验室应用生产超纯水(1 类)纯化柱包含一个 Jetpore® 混床离子交换树脂和创新的 IQnano 离子交换介质组合,可去除纯水进水中的痕量离子,还装填了高等级合成活性炭以针对性去除痕量有机污染物。
  • 储罐空气滤器可保护储存的反渗透(3 类)水免受空气杂质污染。储罐空气滤器包含活性炭、碱石灰和膜过滤器,以防止空气杂质进入水箱。
通过探索改善产品组合中现有产品的方法,我们始终一致地展现出我们对可持续未来的承诺。我们评估了当前的纯化柱产品,目的是为了发现减少环境影响同时不影响产品性能的重要机会。本品改善了树脂混合物、包装和废弃管理,因此,被确认为重新设计产品类别中的绿色替代产品。欢迎查看新型Milli-Q® EQ 7008/16纯化套件的可持续性设计(DfS)记分卡
應用
  • 用于 Milli-Q® EQ 7008/16 超纯水系统
  • 有效保护反渗透膜(IPAK Gard®),去除痕量离子和有机物(Milli-Q® 精制柱),保护储存的水不受空气杂质污染(储罐空气滤器)
特點和優勢
  • e-Sure 标签采用 RFID 技术与系统相连,提供耗材状态实时监控、数据管理及完整的可追溯性。
  • 配有排水盖来排除多余水并在纯化柱报废时减轻重量。
  • 63%的IPAK Gard® 精制柱零件供应商以及78%的IPAK Quanta® 和IPAK Meta® 精制柱的零件供应商都通过了ISO 14001环境管理体系认证。
法律資訊
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK META is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IQNANO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
JETPORE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany