主要文件
GF003AF
Sigma-Aldrich
Fibroblast Growth Factor basic, human
Animal free, >95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture
别名:
FGF-2, bFGF, basic-FGF, Heparin-Binding Growth Factor 2, Prostatropin
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
Product Name
成纤维细胞生长因子碱性,人重组,无动物, The Fibroblast Growth Factor-basic (or bFGF protein) is a heparin binding growth factor which stimulates the proliferation of a wide variety of cells including mesenchymal, neuroectodermal & endothelial cells.
生物源
human
品質等級
化驗
>95% (SDS-PAGE)
製造商/商標名
Chemicon®
技術
cell culture | stem cell: suitable
雜質
<0.1 EU/μg Endotoxin (of bFGF)
輸入
sample type epithelial cells
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
NCBI登錄號
UniProt登錄號
一般說明
产品来源:在大肠埃希菌中表达
碱性成纤维细胞生长因子(bFGF)是一种肝素结合生长因子,可刺激多种细胞(包括间充质细胞,神经外胚层细胞和内皮细胞)的增殖。 bFGF还在体内发挥有效的血管生成活性。 人bFGF是一种含有155个氨基酸残基的17.2 kDa的蛋白。Xu等人证明bFGF可与BMP拮抗剂头蛋白协同作用,在无饲养层的条件下维持人胚胎干(hES)细胞的未分化增殖。 GF003AF是在没有基于动物的成分的情况下开发的,可用于hES细胞在无饲养层,无动物的培养系统中的培养。
應用
对于大多数体外应用,bFGF在0.1至10.0 ng/mL的浓度范围内发挥其生物学活性。 响应细胞包括(部分列表): 内皮细胞,间充质细胞。根据培养的方法,人ES细胞所需的浓度在4到100 ng/ml的范围内
外觀
从5mM Tris溶液(pH 7.6)和150mM NaCl溶液中冻干。
儲存和穩定性
将冻干物料保持在-20°C,直至标签上注明的失效日期。
一般应用:
快速旋转后,在0.1 M磷酸盐缓冲液(pH值6.8)中复溶至0.1-1.0 mg/mL的浓度。 复溶的bFGF应以工作等分试样保存于-20°C中,可保存长达六个月。 多次冷冻/解冻循环会导致大量活性损失。
对于人ES细胞培养:
快速旋转后,在含有0.5%BSA,1 mM DTT和10%甘油的Dulbecco′s PBS过滤溶液中复溶至10 μg/mL。分装并在-20°C下储存长达6个月。 然后,该溶液可以解冻并稀释至4 ng/mL,用于人ES细胞与饲养层的培养,或稀释至8 ng/mL,以补充小鼠胚胎成纤维细胞调节培养基(用于无饲养层的人ES细胞培养)。
分析報告
比活度:与标准品相比,人FGF-b具有完全的生物活性。 ED50是通过表达FGF受体的NIH3T3细胞对胸苷摄取的剂量依赖性刺激来确定的。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3