GFDX001050
Millipore
玻璃纤维垫 10 mm x 50 m/卷
Lateral Flow, Assay Development, lateral flow immunoassays, lateral flow assay device, Immunoassay IVDs
eCl@ss:
32031602
价格与库存信息目前不能提供
Quality Level
mfr. no.
SureWick®
L
50 m (164 ft)
W
10 mm
slit W
1 cm
shipped in
ambient
Application
侧向层析,检测开发,侧向层析免疫检测,侧向层析检测装置,免疫检测 IVD
Legal Information
SUREWICK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictograms
Health hazard
Signal Word
Danger
Hazard Statements
WGK Germany
WGK 1
Flash Point(F)
Not applicable
Flash Point(C)
Not applicable
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。