About This Item
分類程式碼代碼:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
材料
PVDF membrane
plain filter
white filter
品質等級
agency
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
suitable for EPA 300
無菌
non-sterile
特點
hydrophobic
製造商/商標名
Durapore®
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
參數
>2.6 mL/min-cm2 water flow rate
20 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
直徑
47 mm
過濾器直徑
47 mm
厚度
125 μm
重量法萃取物
0.5%
折射率
n/D 1.42
基質
Durapore®
孔徑
0.45 μm pore size
75 % porosity
容量
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
起泡點
≥0.6 bar, air with methanol at 23 °C
環保替代類別
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Durapore®滤膜流量和呑吐量大,提取物少,化学相容性广泛。亲水性Durapore膜相对于尼龙、硝酸纤维素或PTFE膜所结合的蛋白要少得多。
特点 &优势
- 可提供多种孔径(亲水性和疏水性类型)来满足您的应用需要
- Durapore膜过滤器具有极低的蛋白结合,可降低与您样品的相互作用并将回收率最大化。
我们竭诚为您带来经过重新设计的绿色替代产品,实现可持续性更高的研究方案。滤膜的内盒&外盒均由遵循ISCC质量平衡分配的生物循环材料制成。 点击此处以获取更多信息。
过滤器类型:网式过滤器
过滤器编码:HVHP
Need a custom membrane filter? Click here to request a custom membrane filter or unique and large package sizes that may not be available via our website.
應用
  • 空气澄清
  • 气体和溶剂过滤
法律資訊
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany