About This Item
分類程式碼代碼:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
材料
PVDF membrane
plain filter
white filter
品質等級
無菌
non-sterile
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Durapore®
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
參數
>2.6 mL/min-cm2 water flow rate
4 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
直徑
47 mm
過濾器直徑
47 mm
厚度
125 μm
重量法萃取物
0.5%
顏色
white
折射率
n/D 1.42
基質
Durapore®
孔徑
0.45 μm pore size
70 % porosity
起泡點
≥1.55 bar, air with water at 23 °C
環保替代類別
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Durapore®滤膜流量和呑吐量大,溶出物少,化学相容性广泛。亲水性Durapore膜相对于尼龙、硝酸纤维素或PTFE膜所结合的蛋白要少得多。
特点 &优势
- 可提供多种孔径(亲水性和疏水性都是)来满足您的应用需要
- Durapore膜滤器具有极低的蛋白结合,可降低与您样品的相互作用并将回收率最大化。
我们竭诚为您带来经过重新设计的绿色替代产品,实现可持续性更高的研究方案。滤膜的内盒&外盒均由遵循ISCC质量平衡分配的生物循环材料制成。 点击此处以获取更多信息。
滤器类型:筛选过滤
滤器编码:HVLP
應用
澄清过滤生物溶液
其他說明
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用机制:过滤(体积排阻)
  • 应用:一般实验室过滤
  • 预期用途:截留或去除生物污染物
  • 使用说明:通过孔径0.2 μm(或更小)的膜进行液体的除菌过滤可有效去除生物污染物,包括细菌、霉菌和酵母菌。 为了选择性地截留较大的生物污染物,可用孔径0.45μ m(或更大)的膜过滤液体以捕获并支持微生物的生长,然后进行培养和分析。
  • 储存申明:干燥储存
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
法律資訊
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3