無性繁殖
542-7D, monoclonal
物種活性
human
製造商/商標名
Chemicon®
技術
immunofluorescence: suitable
同型
IgG
運輸包裝
wet ice
特異性
冠状病毒核蛋白;OC-43株
免疫原
表位:OC-43的核蛋白。
應用
IFA。 最终工作稀释度必须由最终用户确定。
抗冠状病毒组抗原抗体,OC-43核蛋白,克隆542-7D检测冠状病毒组抗原的水平,&已发布&验证可用于IF。
研究子类别
传染病 - 病毒
传染病 - 病毒
研究类别
传染病
传染病
外觀
形式:纯化
纯化免疫球蛋白。提供在pH 7.4的PBS缓冲液中。含0.1%叠氮化钠和载体蛋白。
儲存和穩定性
在+4°C下保存长达12个月。 应避免反复冻/融循环。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2