無性繁殖
FOXP2-73A/8, monoclonal
物種活性
human
技術
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgG1κ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... FOXP2(93986)
一般說明
叉头盒蛋白P2(FoxP2)是一种多结构域转录抑制因子,属于Fox蛋白家族。FoxP2蛋白包含一个叉头盒DNA结合结构域,该结构域是FOX 转录因子的特征性结构。此外,该蛋白含有一条多聚谷氨酰胺链以及锌指和亮氨酸拉链基序。为了使 FoxP2结合DNA,它与FoxP1和FoxP4形成同型二聚体和异型二聚体。叉头盒蛋白家族在免疫反应、器官发育和癌症的发展中起着重要作用。脊椎动物功能研究表明该基因在神经可塑性的调节中起一定作用。与这些发现一致的是,人类FoxP2 突变与言语和语言障碍有关。
特異性
该抗体识别70 kDa、48 kDa和40 kDa的FoxP2亚型。
免疫原
GST标记的重组蛋白,对应于人FoxP2的N末端。
應用
使用经过验证可用于蛋白质印迹和&IHC的该小鼠单克隆抗-FoxP2抗体(克隆FOXP2-73A/8 )检测FOXP2。
蛋白印迹分析:1 µg/mL的代表性批次在10 µg THP-1 细胞裂解液中检测到FoxP2。
免疫沉淀分析(IP): 研究证明该抗体的一个代表性批次采用生长阻滞的143B 使FoxP2免疫沉淀(Gascoyne D.M., et al. (2015).PLoS One, 10(6):e0128513)。
免疫组织化学分析:一个来自独立实验室的代表性批次在人扁桃体组织中检测到FoxP2(Campbell, A. J., et al. (2010).Br J Haematol.149(2):221-230.)。
免疫组化分析:一个来自独立实验室的代表性批次在鼠E17.5长骨的增殖软骨细胞中检测到FoxP2(Gascoyne D.M., et al. (2015).PLoS One, 10(6):e0128513)。
免疫沉淀分析(IP): 研究证明该抗体的一个代表性批次采用生长阻滞的143B 使FoxP2免疫沉淀(Gascoyne D.M., et al. (2015).PLoS One, 10(6):e0128513)。
免疫组织化学分析:一个来自独立实验室的代表性批次在人扁桃体组织中检测到FoxP2(Campbell, A. J., et al. (2010).Br J Haematol.149(2):221-230.)。
免疫组化分析:一个来自独立实验室的代表性批次在鼠E17.5长骨的增殖软骨细胞中检测到FoxP2(Gascoyne D.M., et al. (2015).PLoS One, 10(6):e0128513)。
品質
已通过蛋白质印迹对HeLa细胞裂解液进行了评估。
蛋白质印迹分析:1 µg/mL该抗体可在10 µg HeLa细胞裂解液中检测到FoxP2。
蛋白质印迹分析:1 µg/mL该抗体可在10 µg HeLa细胞裂解液中检测到FoxP2。
標靶描述
观测值〜80 kDa。Uniprot描述了9-83 kDa之间的9种亚型
外觀
形式:纯化
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1