MABE917
Sigma-Aldrich
抗DNA G-四链体结构抗体,克隆BG4
clone BG4, from Escherichia coli
别名:
DNA G-quadruplex (BG4)
eCl@ss:
32160702
价格与库存信息目前不能提供
biological source
Escherichia coli
Quality Level
antibody product type
primary antibodies
clone
BG4, monoclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μL
application(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
shipped in
ambient
General description
DNA G-四链体结构与基因组功能的许多重要方面相关,包括转录、重组和复制。富含单链鸟嘌呤(G)的DNA可以形成称为G-四链体(G-tetrads或G4)的稳定二级结构,其会影响CpG岛(CGI)的甲基化。据报道,G4结构与人类基因组中的CGI低甲基化紧密相关。四个鸟嘌呤碱基可以通过Hoogsteen氢键结合形成一个称为鸟嘌呤四联体(G-tetrad)的方形平面结构,两个或多个G-tetrads可以彼此堆叠形成G-四链体。通过存在于每对四链体之间的中心通道中的阳离子(尤其是钾)可进一步稳定四链体结构。DNA G-tetrad可以在一条DNA链(分子内)、两条DNA链(双分子)或四条DNA链(四分子)之间形成。G4 DNA可以出现在复制、转录或重组过程中基因组中暴露出足够长的单链富含G DNA的任何地方。对形成四链体的寡核苷酸的化学分析显示,存在大量具有不同稳定性的动态四链体结构。G4 DNA结构的多样性使其成为分子生物医学研究中的一个十分有吸引力的话题。Mao, SQ et al., (2018).Nat. Struc.Mol.Biol. 25(10); 951-957).
Specificity
克隆BG4对分子内和分子间DNA G-四链体具有高亲和力,没有可检测到的与RNA发夹、单链DNA或双链DNA的结合。
Immunogen
G-四链体寡核苷酸。
Application
ELISA分析:一个代表性批次的产品在抗DNA G-四链体结构,BG4中检测到DNA G-四链体结构(由剑桥大学提供)。
ChIP-seq分析:一个代表性批次产品在ChIP-seq应用中检测到DNA G-四链体结构(Hansel-Hertsch,R.,et. al.(2016).Nat Genet.48(10):1267-72)。
ELISA 分析:一个代表性批次产品在ELISA应用中检测到了DNA G-四链体结构(Biffi,G.,et. al.(2013).Nat Chem. 5(3):182-6).
免疫组织化学分析: 一个代表性批次产品在免疫细胞化学应用中检测到了DNA G-四链体结构(Biffi,G.,et. al.(2013).Nat Chem. 5(3):182-6).
抗-DNA G-四链体结构,克隆BG4抗体(货号MABE917),是一种针对DNA G-四链体结构的高度特异性单克隆抗体,其已在ELISA、ChIP-seq和免疫细胞化学中进行了测试。
Quality
抗-DNA G-四链体结构,克隆BG4抗体(货号MABE917)已通过SDS-PAGE进行分离,转移至PVDF膜上并用抗FLAG表位标签抗体(MAB3118)进行探测。
Physical form
纯化的抗体,溶于含有0.05% 叠氮化钠的PBS中。
Immobilized Metal Affinity Chromatography (IMAC)
形式:纯化
Other Notes
浓度:请参考特定批次的数据表。
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK Germany
WGK 1
Flash Point(F)
Not applicable
Flash Point(C)
Not applicable
null
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。