MABF49

Sigma-Aldrich

抗白介素22(IL-22)抗体,克隆2D5

clone AB55.67.15E11.2D5, from mouse

别名:
interleukin 22, Cytokine Zcyto18, IL-10-related T-cell-derived-inducible factor, interleukin 21, interleukin-22, IL-10-related T-cell-derived inducible factor
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
价格与库存信息目前不能提供

Quality Level

biological source

mouse

antibody product type

primary antibodies

clone

AB55.67.15E11.2D5, monoclonal

species reactivity

human

application(s)

western blot: suitable

isotype

IgG1κ

NCBI accession no.

UniProt accession no.

shipped in

wet ice

Gene Information

human ... IL21(59067)

General description

白介素-22(IL-22)是一种人细胞因子,在结构上与 IL-10 相关,并由活化的 Th1 细胞分泌。人们认为 IL-22 可以直接激活组织中固有的非特异性免疫。研究还表明,IL-22 在皮肤炎症和伤口愈合中起关键作用。研究还表明,IL-22 也在活跃的克罗恩’病期间水平升高。IL-22 可能是慢性炎性疾病的重要临床靶标。

Immunogen

对应于人 IL-22 的重组蛋白。

Application

抗白介素 22(IL-22)抗体,克隆 2D5 检测白介素 22(Il-22),经发布&经发布 & 验证可用于 WB。
ELISA 分析:先前的批次已被独立的 ELISA 实验室认证(德克萨斯州达拉斯贝勒免疫学研究所的 Gerard Zurawski 博士)。
研究子类别
细胞因子&细胞因子受体
研究类别
炎症&免疫学

Quality

通过蛋白质印迹对表达人 IL-22 重组蛋白的细胞的裂解液进行了评估。

蛋白质印迹分析:0.5 µg/mL 的该抗体检测到 10 µg 的人 IL-22 重组蛋白。

Target description

观测值〜17 kDa

Physical form

在含 0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4),150 mM NaCl 和 0.05% 叠氮化钠的缓冲液中的纯化的小鼠单克隆 IgG1κ。
形式:纯化的
蛋白 G 纯化

Storage and Stability

自收到之日起,在 2-8°C 条下可稳定保存 1 年。

Analysis Note

对照
人 IL-22 重组蛋白

Other Notes

浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。

Disclaimer

除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系技术服务部门

社交媒体

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

科研、开发、生产。

作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。

© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。

未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。