文件
MCLHEAD01
Millipore
Microfil®过滤头
Milliflex® Plus Pump, suitable for bioburden testing, water monitoring
登录查看公司和协议定价
NACRES:
NB.24
物料
stainless steel head
包装
pkg of 1 unit
制造商/商品名称
Milliflex®
输入
sample type beverage(s)
sample type food(s)
应用
bioburden testing
water monitoring
clinical
environmental
food and beverages
industrial qc
相容性
Milliflex® Plus Pump
运输
dry ice
比较类似商品
查看完整比较结果
显示差异
1 of 4
此商品
MCCHEAD01EZFITMIHEEZFITL0HE1
vibrant-m
MCLHEAD01
Microfil®过滤头
vibrant-m
MCCHEAD01
Microfil® V/S Head
vibrant-m
EZFITMIHE
Microfil® 过滤头
material
stainless steel head
material
stainless steel head
material
316L stainless steel
material
stainless steel
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit (EZFITMIHE1), pkg of 3 units (EZFITMIHE3)
packaging
-
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
ambient
manufacturer/tradename
Milliflex®
manufacturer/tradename
Milliflex®
manufacturer/tradename
EZ-Fit®
manufacturer/tradename
EZ-Fit®
input
sample type beverage(s)
sample type food(s)
input
sample type food(s)
sample type beverage(s)
input
sample type bottled water
sample type pharmaceutical(s)
sample type cosmetics
sample type beer
input
sample type cosmetics
sample type pharmaceutical(s)
sample type beer
sample type bottled water
一般描述
Microfil®过滤头可提高易用性、减少维护、限制污染风险。连续裙边设计方便用镊子轻松安全转移膜,降低膜过滤区接触风险。按压边缘任意位置,即可简便地移除多孔过滤支架。这些过滤头与Milliflex® Plus泵完全兼容。
应用
Microfil®过滤头是Milliflex® Plus泵的附件,在常规微生物分析、微生物含量测定和水质监测应用中用于过滤试样。
法律信息
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
分析证书(COA)
已有该产品?
为方便起见,与您过往购买产品相关的文件已保存在文档库中。
访问文档库
难以找到您所需的产品或批次号码?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA