Merck
MIX0200LSPB04
Mobius ® MIX200一次性混合组件,带无针取样口和4英寸干粉口(铜色)
登录 查看组织和合同定价。
选择尺寸
变更视图
关于此项目
eCl@ss:
32010600
UNSPSC Code:
41103801
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
Quality Segment
material
Nylon clamp(s) (TC), PVDF clamp(s) (pinch), PVDF plug (Luer; Kynar), PureFlex container (mix), high-density polyethylene cup, low-density polyethylene adapter (SterilEnz), magnetic impeller(s) (sintered neodymium magnet NdFeB encased in polypropylene), polyethylene ports (bung), polypropylene adapter, polypropylene cap (TC end), polysulfone connections (CPC), silicone gasket (TC), silicone tubing
product line
Mobius®
parameter
4-40 °C temperature (non-condensing environment)
H
84.0 cm (33.0 in.)
W
63.5 cm (25.0 in.)
depth
63.5 cm (25 in.)
storage temp.
10-30°C
Legal Information
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PUREFLEX is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
使用 Emprove® 计划保持符合 GMP 要求
使用Emprove® Dossiers可加快资格认证、保持合规性并节省时间。
下载 Dossiers
注意:您将进入 EmproveSuite.com。您的用户名和密码与 SigmaAldrich.com 是分开的,可能不同
免费注册,几分钟内即可访问 Emprove® Dossiers 升级您的订阅计划,解锁 Emprove® Suite 中的高级定制内容。
没有找到您要找的内容?访问 Emprove® 计划帮助页面