Product Name
mPAGE® 12% Bis-Tris预制凝胶, L × W × wells 10 cm × 8 cm × 12 well
儲存期限
18 mo.
包裝
pkg of 10 gels
長度 × 寬度 × 孔
10 cm × 8 cm × 12 well
膜包寬度 × 長度
10 cm × 8 cm
凝膠厚度
1 mm
孔最大容積
60 μL
well wells
12 wells
相容性
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
mPAGE 12% Bis-Tris预制凝胶,10x8 cm
- 除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
應用
mPAGE 12% bis-tris gels for high resolution protein separation
- Load up to 60 μl sample / well
- Typical run time 30 min (MES, 180V) or 34 min (MOPS, 200V)
- Reverse gasket when using with Bio-Rad Mini-PROTEAN systems
- Use adapter (MPTA) with XCell SureLock and other compatible systems
法律資訊
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2