包裝
pack of 10 ea (Each packets makes 1 liter of transfer buffer at 1X)
一般說明
用于mPAGE Bis-Tris凝胶的转移缓冲液粉末。10包。每包含转移缓冲液(1X)1升。
- 除非我们的产品目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
應用
mPAGE转移缓冲液用于将蛋白质从mPAGE Bis-Tris凝胶转移到印迹膜上。对于标准品湿品(罐)转移,使用1X缓冲液。对于半干转移,使用2X缓冲液。有关复溶缓冲液的说明,请参见mPAGE用户指南。
蛋白质印迹
蛋白质印迹
法律資訊
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3