主要文件
NE1019
Sigma-Aldrich
抗-髓磷脂碱性蛋白小鼠单克隆抗体(SMI-99)
liquid, clone SMI-99, Calbiochem®
别名:
髓鞘碱性蛋白抗体
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.43
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
SMI-99, monoclonal
形狀
liquid
包含
≤0.1% sodium azide as preservative
物種活性
guinea pig (weakly), mammals
應無反應活性
chicken, porcine
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(ELISA (1:1000)
Immunoblotting (1:1000)
Immunocytochemistry (1:1000)
Frozen Sections (1:1000)
Paraffin Sections (1:1000))
同型
IgG2b
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... MBP(4155)
一般說明
纯化的小鼠单克隆抗体。识别~21 kDa髓鞘碱性蛋白(MBP)。
识别大鼠脑组织中约21 kDa的髓鞘碱性蛋白。不识别14 kDa形式。识别大多数哺乳动物物种。
该抗髓鞘碱性蛋白小鼠单克隆抗体(SMI-99)经验证可用于ELISA、免疫印迹、免疫细胞化学、冷冻切片、石蜡切片以检测髓鞘碱性蛋白。
免疫原
人髓鞘碱性蛋白
表位:氨基酸131-136内
應用
ELISA(1:1000)
免疫印迹法(1:1000)
免疫细胞化学(1:1000)
冷冻切片(1:1000)
石蜡切片(1:1000)
警告
毒性:标准处理(A)
其他說明
Evers, P. and Uylings, H.B.1997.J. Neurosci. Methods72, 197.
Shin, R.W., et al. 1991.Lab. Invest.64, 693.
识别大多数哺乳动物物种的MBP。不能识别~14 kDa形式的MBP。检测发育中和成人髓鞘和发育中的少突胶质细胞。还可以区分少突胶质细胞与星形胶质细胞、小胶质细胞、神经元以及脑组织切片中的其他细胞。与抗髓鞘碱性蛋白小鼠单克隆抗体(SMI-91)(目录号NE1020)和/或抗髓鞘碱性蛋白小鼠单克隆抗体(SMI-94)(目录号NE1018)结合,该抗体可用于正常和病理性髓鞘形成进展的免疫细胞化学研究。在单个系统中,应对抗体进行滴定以获得最佳结果。
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1