抗體表格
serum
形狀
liquid
包含
≤0.1% sodium azide as preservative
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
do not freeze
同型
IgG
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
一般說明
来自小鼠血清的天然IgG。IgG是一种存在于血清和组织液中的糖蛋白。与特异性小鼠IgG型一抗平行用作阴性对照。
應用
ELISA(请参见注释)
流式细胞术(请参见注释)
免疫印迹(请参见注释)
免疫荧光(请参见注释)
免疫组织化学(请参见注释)
免疫沉淀(请参见注释)
流式细胞术(请参见注释)
免疫印迹(请参见注释)
免疫荧光(请参见注释)
免疫组织化学(请参见注释)
免疫沉淀(请参见注释)
包裝
批次特定浓度请参见小瓶标签。
警告
毒性:标准处理(A)
外觀
在50 mM磷酸钠缓冲液,0.2%明胶,pH 7.5中。
其他說明
提供正常IgG用作来自Calbiochem的纯化抗体的阴性对照。为了用作阴性对照,使用相同浓度的一抗或正常血清平行进行实验。用正常血清获得的信号表明存在非特异性相互作用;一抗的任何其他信号表明特异性抗体-抗原相互作用。
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1