About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.43
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
生物源
rat
品質等級
抗體表格
serum
形狀
liquid
包含
≤0.1% sodium azide as preservative
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
do not freeze
dilution
(ELISA
Flow Cytometry
Immunoblotting
Immunofluorescence
Immunohistochemistry
Immunoprecipitation)
同型
IgG
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
一般說明
来自大鼠血清的天然IgG。IgG是一种存在于血清和组织液中的糖蛋白。与特异性大鼠IgG型一抗平行用作阴性对照。
應用
ELISA
流式细胞术
免疫印迹
免疫荧光
免疫组织化学
免疫沉淀
包裝
批次特定浓度请参见小瓶标签。
外觀
在50 mM磷酸钠缓冲液,0.2%明胶,pH 7.5中。
其他說明
提供正常IgG用作来自Calbiochem的纯化抗体的阴性对照。为了用作阴性对照,使用相同浓度的一抗或正常血清平行进行实验。用正常血清获得的信号表明存在非特异性相互作用;一抗的任何其他信号表明特异性抗体-抗原相互作用。
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
毒性:标准处理(A)
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1