文件
NY1H02500
Millipore
尼龙网滤膜
Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
别名:
尼龙膜过滤器,孔径100.0 μm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
材料
Nylon membrane
plain filter
white filter
描述
100.0 um pore size, hydrophilic nylon membrane, 25 mm diameter
無菌
non-sterile
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Millipore
參數
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
過濾器直徑
25 mm
厚度
80 μm
孔徑
100.0 μm pore size
44 % porosity
運輸包裝
ambient
一般說明
尼龙滤膜与众多溶液相容。有两种滤膜可供选用:1)孔径范围为0.20到1.2 µm的尼龙滤膜,以及2)网目范围为5到180 µm的编织网滤膜。
我们的5 µm尼龙编织网滤膜(NY054700)常用于汽车工业的清洁度分析。
特点 & 优势:
•孔径范围广
•耐腐蚀性溶剂
应用:
微粒去除和澄清;溶剂过滤;微粒分析;颜料监测;汽车工业清洁度分析
滤器类型:滤网
滤器编码:NY1H
應用
  • 藻类和细胞收集
  • 颗粒分析
  • 大颗粒过滤
  • 秀丽隐杆线虫和斑马鱼的毒理学和药物筛查
  • 颗粒成像系统的背景过滤器
  • 溶剂预过滤
涂料监测
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 9
1 of 9
尼龙网滤膜 Millipore, 30 cm x 3 m, hydrophilic
Millipore
NY6000010
尼龙网滤膜
尼龙网滤膜 Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Millipore
NY1004700
尼龙网滤膜
尼龙网滤膜 Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Millipore
NY2004700
尼龙网滤膜
尼龙网滤膜 Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Millipore
NY6004700
尼龙网滤膜
尼龙网滤膜 Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Millipore
NY6009000
尼龙网滤膜
尼龙网滤膜 Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Millipore
GNWP02500
尼龙网滤膜